Få mere at vide
Thermo Scientific™ BstXI (10 U/μ L)
Skær ved CCANNNNN^NTGG-steder med BstXI-restriktionsenzym, som fungerer bedst ved 55 C °i O-buffer.
325.00 DKK - 1648.00 DKK
Tekniske data
Koncentration | 10 U/μ L |
---|---|
Enzym | BstXI |
Kompatibel buffer | 10X buffer O |
Følsom over for varmeinaktivering | Ja |
Type IIS RE | Nej |
Artikelnummer | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10171270
|
Thermo Scientific™
ER1021 |
500 U |
325.00 DKK
500 enheder |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
10599120
|
Thermo Scientific™
ER1022 |
2500 U |
1648.00 DKK
2500 enheder |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
Konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
Højdepunkter
- Overlegen kvalitet - streng kvalitetskontrol og brancheførende fremstillingsproces
- Praktisk farvekodet Five Buffer System
- Inkluderer universal Tango buffer til dobbelt fordøjelse
- BSA forblandet i reaktionsbuffere
- Bredt udvalg af restriktionsendonukleasespecificiteter
Tekniske data
10 U/μ L | |
10X buffer O | |
Nej | |
Traditionel kloning |
BstXI | |
Ja | |
Restriktionsenzym |