Få mere at vide
Thermo Scientific™ DreamTaq DNA-polymerase (5 U/μ L)
Thermo Scientific DreamTaq DNA-polymerase er en forbedret Taq-DNA-polymerase optimeret til alle standard PCR-applikationer. Det sikrer højere følsomhed, længere PCR-produkter og højere udbytter sammenlignet med konventionel Taq-DNA-polymerase.
Brand:  Thermo Scientific™ EP0703
3172.37 DKK valid until 2025-08-24
Use promo code "24117" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11883813
  • 3475.00 DKK / Pakke med 5
Life Sciences Monthly Promotion
Brug rabatkode 24251 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Vis mere
Tekniske data
Tekniske data
5 U/μl
Lav
Standard
Tøris
1X
3'-A
Farveløs
• DreamTaq DNA-polymerase (5 U/μ L), 5 x 100μ L
• 10X DreamTaq Buffer med 20 mM MgCl 2 , 10 x 1,25 mL
Opbevares ved -20 °C.
DreamTaq DNA-polymerase
5 x 500 enheder
Standard PCR, Genotypebestemmelse
Nej
Separate komponenter
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ DreamTaq DNA-polymerase (5 U/μ L) > Farveløs, 5 x 500 enheder