Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finntip™ Flex filtrerede pipettespidser
Beskrivelse
Minimer risikoen for krydskontaminering med Thermo Scientific™ Finntip™ Flex Filter Pipette Tips, som kombinerer ergonomien fra en standard Finntip Bøj pipettespidsen og sikkerheden ved en filterspids. Tilbydes steril og fri for DNA, DNase og RNase. Ideel til PCR og pipettering af radioaktive og infektiøse prøver. Filtrene, der er lavet af en inert ikke-forseglende polyethylenmatrix, er effektive til at eliminere overført kontaminering fra væsker og aerosoler mellem pipette og spids.
Bestillingsoplysninger:
Leveres i vakuumforseglede steriliserede spidsstativer.
Anbefalet til:
Anvendes i følsomme applikationer som PCR og pipettering af radioaktive og infektiøse prøver.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Finntip Flex Filter 200μ L, steril |
| Volumen (metrisk) | 200μ l |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Længde (metrisk) | 6 cm |
| Format | Stativ |
| Farvekode | Gul |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Finnpipette |
| Produktlinje | FinnTip Flex |
| Egnet til formålet | Steril& PCR-klar |