Få mere at vide
Fisherbrand™ Illuminated Pocket Microscopes
Artikelnummer. p-154851 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Forstørrelseskraft:
30 gange
60X til 100X
Inkluderer:
AA-batteri, vinylbæretui
Mikroskopholder til snap-on, AA-batteri
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Forstørrelseskraft Inkluderer unitSize
11724396 60X til 100X Mikroskopholder til snap-on, AA-batteri Hver
11734396 30 gange AA-batteri, vinylbæretui Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11724396
Indeholder
Two AA batteries
A single mechanism generates a smooth and rock-solid focus
Fisher Scientific™ Illuminated Pocket Microscopes are ideal for quality control, field use, electronics, metal analysis, clinical analysis and plant study applications. A single mechanism generates a smooth and rock-solid focus.
  • View at high magnification in bright light, true color, high contrast and with a sharply defined focus
  • Case is chemical- and shock-resistant ABS plastic
  • Dimensions: 5.5 x 1.5 0.87 in. (L x W x H) (140 x 38 x 22 mm)
  • Weighs 3 oz. (85 g)
Tekniske data
Højde (metrisk) 2.2 cm
Inkluderer Mikroskopholder til snap-on, AA-batteri
Højde (engelsk) 0.87 in.
Bredde (engelsk) 1.5 in.
Bredde (metrisk) 3.8 cm
Forstørrelseskraft 60X til 100X
Til brug med (applikation) Quality control, field use, electronics, metal analysis, clinical analysis and plant study applications
Længde (engelsk) 5.5 in.
Længde (metrisk) 14 cm
Nødvendigt tilbehør One AA Alkaline battery
Vægt (engelsk) 3 oz.
Vægt (metrisk) 85 g
Dimensioner (L x B x H) 5.5 x 1.5 x 0.87 in. (14 x 3.8 x 2.2 cm)