Få mere at vide
Fisherbrand™ Mikrorørsholder til Heavy-duty Vortex Mixer
Til brug med kraftig vortexblander.
Brand: Fisherbrand™ 80863047
283.59 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Indeholder en række mikrorørstørrelser og -numre
- Kræver universalholder
Tekniske data
1,5 til 2 ml | |
Kraftig vortexblander | |
38 |
Mikrorørsholder | |
Skumindsats | |
Universal holder |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Mikrorørsholder til Heavy-duty Vortex Mixer > Skumholder (38) 1,5 til 2,0 ml mikrorør
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion