Få mere at vide
Fisherbrand™ MultiTube Vortexers: Reagensrørstativer
Reagensglasstativer til Fisherbrand™ MultiTube Vortexers
Brand:  Fisherbrand™ 80862901
217.43 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15569004
  • 250.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 29-08-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Reagensglasstativer til Fisherbrand™ MultiTube Vortexers
Til brug med Fisher Scientific MultiTube Vortexers
Farvekodede skumstativer til reagensglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
100 mL
Grå
50
Reagensrørstativ
Fisher Scientific MultiTube Vortexer
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ MultiTube Vortexers: Reagensrørstativer > 50 x 10 mm reagensglas; Grå