Få mere at vide
Fisherbrand™ Prober til Model 50 og 120 Sonic Dismembrator
Billedet viser (venstre mod højre): 4423, 4422, 4435.
2200.00 DKK - 3250.00 DKK
Artikelnummer | Brand | Amplitude | Diameter (engelsk) | Diameter (metrisk) | Lydstyrkeområde (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Amplitude | Diameter (engelsk) | Diameter (metrisk) | Lydstyrkeområde (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||
12921181
|
Fisherbrand™
FB4423 |
200μ m maksimum | 0,078 tommer. (5/64 tommer) | 2 mm | 0,2 til 5 ml |
3250.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 21-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
12911181
|
Fisherbrand™
FB4422 |
180μ m maksimum | 0,125 tommer (1/8 tomme) | 0.3 cm | 0,5 til 15 ml |
2200.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 11-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
12931181
|
Fisherbrand™
FB4435 |
120μ m maksimum | 0,25 tommer | 0.63 cm | 10 til 50 ml |
3073.20 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 25-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
Beskrivelse
Disse Fisher Scientific™ Prober er designet til brug med Model 50 og Model 120 Sonic Dismembrators.
- 5/64 tommer. Probe mikrospids til behandling af 0,2 til 5 ml volumener
- 1/8 tommer Probe mikrospids til behandling af 0,5 til 15 ml volumener
- 1/4 tommer Probespids til behandling af 10 til 50 ml volumener
Tekniske data
sonde | |
1 sonde |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Prober til Model 50 og 120 Sonic Dismembrator