Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Digitalt hygrometer/termometer
Hæng på væggen eller brug medfølgende plastikstativ; anbragt i robust ABS-kasse
Brand:  Fisherbrand™ 61018-75
Produktkode 11704196
  • 554.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 10-11-2025
Tilføj til indkøbskurv
Indeholder: Plast stativ; AA batteri
Beskrivelse
Beskrivelse
Ideel til konstant overvågning af laboratorier, lagerfaciliteter og planteområder. Fisher Scientific™ Traceable™ Digitalt hygrometer/termometer viser luftfugtigheds- og temperaturaflæsninger med et blik på 0,5 tommer. (1,2 cm) LED. Hæng på væggen eller brug medfølgende plastikstativ; anbragt i robust ABS-kasse.
  • Viser 25 til 95 % RF med nøjagtighed på± 2 % i mellemklassen og± 4 % ved udgangen af området; opløsning er 1 % relativ fugtighed
  • Viser temperaturer fra 0° til 50 °C og 32° til 122 °F med 0,1° opløsning
  • Temperatur nøjagtighed:± 1,0 °C fra 0° til 40 °C (± 2°C ellers); ±1,8 °F fra 32° til 104 °F (± 3,6 °F ellers)
  • Justering ikke nødvendig
Ordreinfo
Måler 0,87 L x 3,5 W x 5 tommer. H (2 x 9 x 13 cm). Nettovægt: 6 oz. (170 g)
Certificeringer
Der leveres et certifikat for at angive instrumentets sporbarhed til standarder leveret af National Institute of Standards and Technology (NIST™ ). Kalibreret af en ISO™ 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ .
Tekniske data
Tekniske data
Digitalt hygrometer/termometer
ISO 17025, A2LA, NIST
Plaststativ, AA batteri
LED
5 tommer
ABS-plast
0.01
0,1 °F
3,5 tommer
0° til 50 °C
±2 til± 4 %
2 cm
±1°C
0,87 x 3,5 x 5 tommer. (2 x 9 x 13 cm)
13 cm
9 cm
0,87 tommer.
32° til 122 °F
25 til 90 %
Ideel til konstant overvågning af laboratorier, lagerfaciliteter og planteområder
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Traceable™ Digitalt hygrometer/termometer > Dobbelt skærm