Beskrivelse
Let at læse Fisher Scientific™ Traceable™ Precision Dial Barometre er ideelle til at overvåge vejrændringer eller miljøforhold i laboratorier eller planter.
- Urskiven er 4,12 in. dia. (10,8 cm)
- Indeholdt i krom etui
- Manuel markør viser barometrisk ændring siden sidste visning
- Skruejustering kompenserer for højden
Ordreinfo
Nettovægt: 1 lb. (0,45 kg)
Certificeringer
NIST sporbar
Overholdelse
Individuelt serienummereret certifikat fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium for at indikere instrumentets sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Overvågning af vejrændringer eller miljøforhold i laboratorier eller planter. | |
Indbygget bordstativ med indhak | |
Precision Dial Barometer | |
0.45 kg | |
10.8 cm |
±0,5 % | |
Individuelt serienummereret certifikat fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium for at +indikere instrumentets sporbarhed til +standarder leveret af NIST™ . | |
Korrosionsbestandig nikkel-krom | |
1 lb. |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Traceable™ Precision Dial Barometre > Præcisionsskivebarometer
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion