Få mere at vide
Fisherbrand™ 20 ml borosilikatglas scintillationshætteglas med hvide urinstofhætter
Passer til alle gængse tællere
1845.00 DKK - 2470.00 DKK
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre 1,12 tommer.
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 20 mL
Se flere specifikationer
Produkter 3
Artikelnummer Brand Materiale (liner) Lukketype Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Materiale (liner) Lukketype Pris Antal & tilgængelighed  
12373317
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Fisherbrand™
FS74515-20
Polyethylen Separat skruelåg
1845.00 DKK
Pakke med 500
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 09-09-2025
Læg i indkøbskurv
12353317
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Fisherbrand™
FS74500-20
Folie/kork Påsat skruelåg
2470.00 DKK
Pakke med 500
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 11-09-2025
Læg i indkøbskurv
12363317
Dokumentvisning
Fisherbrand™
FS74510-20
Folie/kork Separat skruelåg
1960.00 DKK
Pakke med 500
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Passer til alle gængse tællere
  • Kaliumfrit glas giver konsekvent lave aktivitetstal og fremragende lystransmission
  • Hætter passer til GPI 22-400 gevindfinish og er velegnede til mærkning
Ordreinfo
OD x H (med hætte): 1,125 x 2,375 in. (28 x 61 mm). Hætteglas med hætter er krympepakket i fem bakker á 100 pr. æske. Når hætterne er adskilte, krympes hætteglassene i fem bakker á 100 stk. pr. æske, og hætterne er pakket i fem polyposer med hver 100 låg.
Tekniske data
Tekniske data
1,12 tommer.
28 mm
20 mL
Krympeindpakket bakke
20 mL
61 mm
22-400
Hvid
Borosilikatglas
2,37 tommer.
0,67 oz.
Urinstof
Scintillationshætteglas
Ja
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ 20 ml borosilikatglas scintillationshætteglas med hvide urinstofhætter