Learn More
Fisherbrand™ 3/8 in. Dot Labels
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Fisher branded Cryogenic Storage Labels use a special adhesive that is designed to withstand extreme cold temperatures as low as -196°C (-311°F). Our cryo labels can be printed/written on and will not bleed, smudge or smear–perfect for identifying specimens after long periods of cryogenic storage.
Brand: Fisherbrand™ 11010228
This item is not returnable.
View return policy
Descrizione
- Labels can be printed/written on and will not bleed, smudge or smear - perfect for identifying specimens after long periods of cryogenic storage
Specifica
Brown | |
Non-sterile | |
0.37 in. |
Dot label roll | |
1000/Roll | |
9.55 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto