Få mere at vide
Fisherbrand™ Autoclavable Bottletop Dispensers
Provides smooth, effortless dispensing.
Brand:  Fisherbrand™ BTDR-4
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12897913
Indeholder: Calibration certificate
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Vis mere
Tekniske data
Tekniske data
±0.6% (±0.180mL)
Autoclavable
PTFE, FEP, Borosilicate Glass
13-in. inlet tube (with extension)
±0.2% (±0.060mL)
Analog Bottletop Dispenser
1
2.5 to 30 mL
0.5 mL
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Autoclavable Bottletop Dispensers > 2.5 to 30mL