Få mere at vide
Fisherbrand™ Kryogene opbevaringshætteglas med udvendigt og indvendigt gevind
Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
1.2 mL
2 mL
5 mL
Trådstil:
Indvendig
Udseende
Lukningsmateriale:
HDPE
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 50
Beskrivelse
Valg af hætteglas med udvendigt gevind og HDPE-lukninger til aseptisk teknik eller hætteglas med indvendigt gevind og polypropylen-lukninger med silikonepakning til tæt forsegling
- Steril; ikke autoklaverbar
- Ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen
- Stort hvidt skriveområde
- Gradueringer i trin på 0,5 ml
- Brug sammen med Fisherbrand farvekodere for lettere prøveidentifikation
Udvendigt gevind
- Bund i konisk stil
- Polyethylen med høj densitet
- Selvstående
Indvendigt gevind
- Med silikone pakning
- Polypropylen
- Konisk eller rund bund med stjerneformet fod
Hætteglas er kun til forskningsbrug; ikke til in vitro-diagnose eller parenteral.
Velegnet til opbevaring af biologiske materialer i mekaniske frysere eller i dampfasen af flydende nitrogen
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Renewable Energy
Tekniske data
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre | 0,53 tommer |
Diameter (metrisk) Udvendig | 13.5 mm |
Materiale | Polypropylen |
Sterilitet | Steril |
Volumen (metrisk) | 1.2 mL |
Til brug med (applikation) | Til opbevaring af biologiske materialer i mekaniske frysere eller i dampfasen af flydende nitrogen |
Højde (engelsk) | 1,49 tommer |
nr. pr. sag | 10 |
nr. pr. pakke | 100/Pk. |
Stil | Konisk |
Vis mere |
Dokumenter
Scientific Resources
Flyers
Fisherbrand Lab Essentials Catalogue
Filstørrelse: 19.4 MB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Kryogene opbevaringshætteglas med udvendigt og indvendigt gevind >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion