Få mere at vide
Fisherbrand™ Mærkningstape
GREENER_CHOICE
Farvet etikettape er nyttigt til mange mærkningsapplikationer. Det kan skrives på og vil klæbe til de fleste overflader.
Brand:  Fisherbrand™ 15958
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17867301
  • 42.64 DKK / Hver
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Farvet etikettape er nyttigt til mange mærkningsapplikationer. Det kan skrives på og vil klæbe til de fleste overflader.
  • Stærk, holdbar og olie-, vand- og syreafvisende
  • Tåler temperatur fra -23° til +121 °C (-10° til +250 °F)
  • Kernediameter: 1 tommer.
  • Kan skrives på med pen, blyant eller permanent tusch
  • Vil klæbe til de fleste overflader inklusive glas, plastik og metal
Tekniske data
Tekniske data
Hvid
Etikettape
1 stk.
-23 °C til +121 °C
14 yd.
1,5 tommer
2.5 cm
Tape
Vandtæt, olie- og syrebestandig
-10 til 250 °F
14 yd. x 1,5 tommer.
13 m
1 tomme
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Mærkningstape > Hvid; 1,50 in. x 14 yd. (3,81 cm x 13 m)