Få mere at vide
Fisherbrand™ Låse-låg mikrocentrifugerør med polypropylen Snap-Cap™
Praktiske, gennemborelige låselåg klikker på plads med enhåndsbetjening
114.00 DKK - 199.00 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance | RNase, DNase-fri |
---|---|
Lukningsmateriale | Polypropylen |
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Materiale | Polypropylen |
Til brug med (applikation) | Ideel til prøvehåndteringsapplikationer, herunder centrifugering, kogning og frysning af prøver, inkubation og opbevaring |
Artikelnummer | Brand | Farve | Kapacitet (metrisk) | Maks. RCF | Emballage | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Farve | Kapacitet (metrisk) | Maks. RCF | Emballage | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
11976955
![]() |
Fisherbrand™
L-502-GRD-FIS |
Neutral | 0.6 mL | 30,000 x g | Taske |
177.00 DKK
Pakke med 1000 |
Forventet forsendelse: 05-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11706467
![]() |
Fisherbrand™
L-510-GRD-FIS |
Neutral | 1.5 mL | 26,000 x g | Taske |
199.00 DKK
Pakke med 500 |
Forventet forsendelse: 02-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11966955
![]() |
Fisherbrand™
L-510-GRD-M-FIS |
Diverse | 1.5 mL | 26,000 x g | Taske |
114.00 DKK
Pakke med 500 |
Forventet forsendelse: 07-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11956955
|
Fisherbrand™
L-508-GRD-FIS |
Natural | 2 mL | 25,000 x g | Bag | |||||||
Beskrivelse
Praktiske, gennemborelige låselåg klikker på plads med enhåndsbetjening
- Polypropylenrør med flad top
- Ideel til prøvehåndteringsapplikationer, herunder centrifugering, kogning og frysning af prøver, inkubation og opbevaring
- Med gradueringsmærker for volumen estimering
- RNase og DNase fri
Centrifuger, der udvikler overdreven varme, kan beskadige dette rør.
Tekniske data
RNase, DNase-fri | |
Autoklaverbar | |
Ideel til prøvehåndteringsapplikationer, herunder centrifugering, kogning og frysning af prøver, inkubation og opbevaring | |
0.1 mL |
Polypropylen | |
Polypropylen | |
Snap Cap |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Låse-låg mikrocentrifugerør med polypropylen Snap-Cap™