Få mere at vide
Fisherbrand™ Mikrocentrifugerør med lav retention
GREENER_CHOICE
Giver en sikker forsegling —selv over længere perioder. Kritiske applikationer, hvor minutprøvegendannelse er vigtig.
Brand:  Fisherbrand™ 502GRD-SC-FIS
70.46 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "24328" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17848983
  • 84.70 DKK / Pakke med 250
Fisherbrand Sweet Deals on Top Products
Brug rabatkode 24167 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 29-01-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Snap-Cap™ låget giver en sikker forsegling —selv over længere perioder. Kritiske applikationer, hvor minutprøvegendannelse er vigtig.
  • Fremstillet af slidstærkt kemikalie-resistent polypropylen
  • 0,6 ml rør er inddelt i trin på 0,2 ml; 1,5 ml rør, i trin på 0,5 ml med en ekstra graduering ved 0,1 og 2,0 ml størrelse, i trin på 0,5 ml
  • Designet til brug i kritiske applikationer, hvor minutprøvegendannelse er vigtig
  • Tåler hastigheder op til 30.000xG
  • Anbefales til fryser-til-centrifuge brug
  • Autoklaverbar op til °120 C og modstår frostgrader helt ned til -80 °C
  • RNase/DNase fri
Ordreinfo
Ikke-sterile rør leveres i bulkpakning. Sterile rør (naturfarvede) leveres individuelt indpakket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Snap Cap
0.6 mL
30 mm
Kritiske applikationer, hvor minutprøvegendannelse er vigtig
Ikke steril
Snap Cap
10 mm
Autoklaverbar
Neutral
Polypropylen
Bulk
Ja
30,000 x g
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Mikrocentrifugerør med lav retention > Volumen: 0,6 ml; OD x L: 10 x 30 mm; Ikke-steril; Bulk