Få mere at vide
Fisherbrand™ Autoklaverbare HD Biohazard affaldsposer
Biohazard symbol trykte poser for at sikre sikker håndtering og bortskaffelse af biofarligt affald.
Brand:  Fisherbrand™ 01815B
298.40 DKK valid until 2025-08-24
Use promo code "24132" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10440633
  • 396.00 DKK / Pakke med 100
Everyday Lab Essentials
Brug rabatkode 24132 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
Slag- og rivefaste autoklaveposer til affaldssterilisering. Fisherbrand™ Orange autoklaveposer uden steriliseringsindikator er konstrueret af polyethylen med høj densitet.
  • Slag- og rivefast.
  • Lys orange farve.
  • Højdensitets polyethylen konstruktion
Overholdelse
Passere ASTM™ slag- og rivemodstandstest.
Tekniske data
Tekniske data
ASTM
Orange med sort print
76 cm
Autoklaverbar
24 tommer
38 mikron
127 °C
Ingen
30 x 24 tommer
61 cm
Trykt på engelsk
30 tommer
HDPE
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Autoklaverbare HD Biohazard affaldsposer > Størrelse: 24W x 30 tommer L