Få mere at vide
Fisherbrand™ Permanente markører
Skriv på alle overflader
111.00 DKK - 301.00 DKK
Tekniske data
Produkttype | Permanent Pen |
---|---|
Tip stil | 0.3 mm Ultra Fine |
Materiale | Stainless Steel |
Til brug med (applikation) | Perfect marking pens for lab samples, microscope slides, photographic slides, glass and plastic beakers, and plastic sample bags |
Bredde (metrisk) linje | 0.3 mm |
Artikelnummer | Brand | Farve | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Farve | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
17377629
|
Fisherbrand™
61019-23 |
Assorted | 12 Pk. | |||||||
11744386
|
Fisherbrand™
90023-48 |
Sort | 6 Pk. |
226.72 DKK
Pakke med 6 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. ![]() |
|||||
11774386
|
Fisherbrand™
90023-45 |
Grøn | 6 Pk. |
111.00 DKK
Pakke med 6 |
Forventet forsendelse: 03-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11764386
|
Fisherbrand™
90023-46 |
Blå | 6 Pk. |
119.00 DKK
Pakke med 6 |
Forventet forsendelse: 03-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
11754386
|
Fisherbrand™
90023-47 |
Rød | 6 Pk. |
125.00 DKK
Pakke med 6 |
Forventet forsendelse: 15-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||||
Beskrivelse
Fisherbrand™ Permanente markeringspenne skriver på glas, film, træ, plastik, metal, gummi og porcelæn. Perfekt til mærkning af prøveposer, mikroskop eller fotografiske objektglas, laboratorieglas og mere. Skriv på alle overflader.
- Fremstil præcise, ultratynde linjer med en bredde på 0,3 mm
- Vandtæt og falmefast, permanent blæk tørrer næsten øjeblikkeligt
- En lufttæt ringhætte forhindrer udtørring og sikrer øjeblikkelig skrivning selv efter længere tids opbevaring
- Unikt lange ben i rustfrit stål tillader præcis skrivning i et begrænset rum
Ordreinfo
Assorteret inkluderer seks uigennemsigtige sorte, to levende røde, to blå og to grønne penne
Tekniske data
Permanent Pen | |
Stainless Steel | |
0.3 mm |
0.3 mm Ultra Fine | |
Perfect marking pens for lab samples, microscope slides, photographic slides, glass and plastic beakers, and plastic sample bags |