Learn More
Fisherbrand™ Square Labels
GREENER_CHOICE
Fisher branded Cryogenic Storage Labels use a special adhesive that is designed to withstand extreme cold temperatures as low as -196º C (-311º F). Our cryogenic storage labels can be printed or written on and will not bleed, smudge or smear. Engineered for you to use in your laser printer.
Brand:  Fisherbrand™ 11010215
 View more versions of this product
Product Code. 17867201
  • 545.00 DKK / 25 sheets
Estimated Shipment: 16-06-2025
to see stock.
Explore more special offers
Description
  • Labels can be printed or written on and will not bleed, smudge or smear
  • Engineered for use in laser printers
Spezifikation
Spezifikation
Assorted
Non-sterile
.25 x 1.5 in.
Square label sheet
156/Pk.
0.64 x 3.81 cm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Square Labels > .25 x 1.5 in. (0.64 x 3.81cm); Assorted; 156 labels/sheet
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt