Få mere at vide
Invitrogen™ FluoSpheres™ Carboxylat-modificerede mikrosfærer
Opnå den klareste fluorescens med Carboxylat-modificerede FluoSphere Microspheres, tilgængelige i forskellige farver og partikelstørrelser.
Brand:  Invitrogen™ F8825
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10207002
  • 4860.00 DKK / Hver
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Udfør nemt flowcytometri, mikroskopi, HTS, HCS, immunoassay og andre laboratorieapplikationer ved hjælp af vores omfattende udvalg af FluoSpheres Carboxylat-modificerede mikrosfærer. FluoSphere-perler kan bruges til passiv adsorption eller aktiv, kovalent kobling af proteiner, nukleinsyrer og biomolekyler til partikelindfangningsapplikationer. FluoSphere mikrosfærer er fyldt med proprietære fluorescerende farvestoffer, hvilket gør dem til de klareste mikrosfærer, der er tilgængelige.
Visualiser den klareste fluorescens til laboratorieapplikationer, herunder fluorescensmikroskopi, flowcytometri, HTS, HCS og cellesporing, med vores Carboxylate-Modified FluoSphere Microspheres, som er fremstillet af polystyrenmikrosfærer og fyldt med forskellige proprietære farvestoffer. Brug af specialiserede farvningsmetoder gør det muligt for alle de fluorescerende farvestofmolekyler at blive indeholdt i hver polystyrenmikrosfære i stedet for på perlens overflade. Dette beskyttende miljø inde i perlen beskytter farvestoffet mod skadelige miljøpåvirkninger, såsom fotoblegning. Vores carboxylatmodificerede mikrosfærer er belagt med en hydrofil polymer indeholdende flere carboxylsyrer til kovalent binding af ligander. En række partikelstørrelser er tilgængelige til forskellige forskningsanvendelser og eksperimenter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys.
Fluorescensmikroskopi
Carboxylat-modificeret mikrosfære
FLUOSPHERES™
Carboxylat
Nilen rød
Polystyren
535/575 nm
2 mL
2.0μ m
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Invitrogen™ FluoSpheres™ Carboxylat-modificerede mikrosfærer > 2.0μ m, Nile Red, 535/575, 2 ml