Learn More
Applied Biosystems™ Fmoc-L-Tryptophan, 10/Pk.
These are Amino Acid Cartridges for the ABI 431-433 Peptide Synthesizer.
Marke: Applied Biosystems™ 410649
Dieser Artikel kann nicht zurĂĽckgegeben werden.
RĂĽckgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- For Research Use Only
- Not for use in diagnostics procedures
Spezifikation
Each package contains 10 cartridges. | |
433 A Peptide Synthesizer | |
Peptide Synthesis Reagents |
Cartridge | |
Protein Sequencing & Peptide Synthesis | |
10 Ea. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Fmoc-L-Tryptophan, 10/Pk. > 433A Peptide Synthesizer
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur