Få mere at vide
Memmert™ Varmluftsterilisator med tvungen luftcirkulation med SingleDISPLAY
Brug denne vakuumsterilisator til en række forskellige anvendelser. Memmert™ Varmluftsterilisator med tvungen luftcirkulation med TwinDISPLAY steriliserer beholdere og instrumenter. Sikrere end desinfektion.
Brand:  Memmert™ SF110
17736.50 DKK valid until 2025-10-26
Use promo code "24136" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12855863
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19415.00 DKK
    18935.92 DKK / Hver
    Spare 479.08 DKK
    2% Slukket
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 05-11-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • 1 Pt100-sensorer Klasse A i 4-leder-kredsløb, der gensidigt overvåger og overtager ydeevnen ved samme temperaturværdi
  • SingleDISPLAY: Adaptiv multifunktionel digital PID-mikroprocessorcontroller med high-definition TFT-farveskærme
  • Tysk, engelsk, spansk, fransk, polsk, tjekkisk, ungarsk sprogindstillinger
  • Digital nedtæller med målindstilling for tid, justerbar fra 1 minut til 99 dage
  • Procestiden starter ikke før den indstillede temperatur er nået
  • Tre frit valgbare temperaturværdier
  • Juster efter temperatur (Celsius eller Fahrenheit), blæserhastighed, luftklapposition, programtid, tidszoner, sommertid/vintertid
  • Tvungen luftcirkulation af en ganske luftturbine, justerbar i 10% trin for hvert segment individuelt
  • Udluftningsforbindelse med spærreklap
  • AtmoCONTROL-software på en USB stick til programmering, styring og overførsel af programmer via Ethernet-interface eller USB havn
  • Visuelle og akustiske alarmer
Tekniske data
Tekniske data
CE
108 L
Anvendes til sterilisering af medicinske materialer, fuldstændig drab af meget resistente mikroorganismer, særlig anvendelse af depyrogenisering
SF110
LED
115/230 V 50/60 Hz
480 mm
50/60 Hz
Parametre som temperatur, blæserhastighed, luftklapposition, programtid, tidszoner, sommertid/vintertid kan justeres på ControlCOCKPIT
2.2/2.8 kW
584 mm
400 mm
864 mm
10 °C til 250 °C
78 kg
480 mm
Virker kalibreringscertifikat
Ethernet
115/230 V
745 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Brochures
Manuals
Certifikater
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Memmert™ Varmluftsterilisator med tvungen luftcirkulation med SingleDISPLAY > Kapacitet: 108L; Antal gitre: 5