Learn More
Brady™ FreezerBondz™ Polyester Autoclave and Cryogenic Labels for M710
FreezerBondz™ Label Printer Labels for use with Brady™ Printer M710.
Marque:  Brady™ 311982
627.00 DKK valid until 2024-12-20
Use promo code "21731" to get your promotional price.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17837934
  • 677.00 DKK / Pack of 500
In Stock
to see stock.
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Can be applied to frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen
  • Good print smudge resistance, solvent resistance
  • High/low-temperature performance range of -196°C to +100°C
Spécification
Spécification
ASTM D 1000
None
Matte
Polyester
Thermal Transfer
Non-sterile
M710, BMP71
-196°C
Rectangle
-196°C to +110°C
0.081 mm
0.5 in.
25.4 mm
Permanent Acrylic
White
Label
Single-side Printable
Cryogenic Label
General Identification, Laboratory Labeling
1 Label
500 Labels
-320°F to +230°F
0.0032 in.
12.7 x 25.4 mm
1 in.
25.4 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS