Få mere at vide
Brady™ FreezerBondz™ Ultratynde kryogene polyesteretiketter Artikelnummer.: 17891799
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Brady™ FreezerBondz™ Ultratynde kryogene polyesteretiketter
Artikelnummer. p-200007014
31.75 mm (W) x 6.35 mm (H), BMP51;BMP53;M511;M510, Udstanset
Dimensioner (LxB):
0,375 x 0,375 tommer.
0,375 x 0,825 tommer.
0,375 x 1,25 tommer.
0,5 x 0,5 tommer.
0,5 x 1 tommer.
12.70 mm (W) x 41.91 mm (H)
22.86 mm (W) x 12.70 mm (H) x 11.18 mm (Dia)
22.86 mm (W) x 25.40 mm (H)
25 ft. x 0.5 in.
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
31.75 mm (W) x 6.35 mm (H)
41.28 mm (W) x 15.24 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
44.45 mm (W) x 25.40 mm (H)
Til brug med (udstyr):
BMP41, BMP51, M511
BMP51;BMP53;M511;M510
Format:
Kontinuerlig
Patron (tape)
Udstanset
Artikelnummer. 17891799
Brand: Brady™ 170897
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Mærk buede frosne laboratorieoverflader inklusive rør, hætteglas og cryocanes med det ultratynde B-492 polyester-etiketmateriale. Udskriv næsten hvor som helst med en holdbar Brady™ håndholdt etiketmaskine.
  • Ideel til laboratoriebrug på buede overflader inklusive reagensglas, hætteglas og halmpipetter
  • Tåler kemikalier, slid og ekstreme temperaturer, herunder opbevaring i flydende nitrogen
  • Lavet med en permanent akrylklæber til tæt limning på glatte buede overflader som glas og polypropylen
Tekniske data
Certificeringer/compliance RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (pas 2015/863)
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Polyester
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) General identification;Laboratory labelling
Til brug med (udstyr) BMP51;BMP53;M511;M510
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
nr. pr. pakke 180 Label(s) / Box
Mængde 180
Størrelse (metrisk) 31.75 mm (W) x 6.35 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -320° F til + 230 °F
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0032 in
Tykkelse (metrisk) 0.081 mm
Dimensioner (LxB) 31.75 mm (W) x 6.35 mm (H)
Længde (engelsk) 0,25 tommer
Bredde (engelsk) 1.25 in
Bredde (metrisk) 31.75 mm
Højde (engelsk) 0.25 in
Højde (metrisk) 6.35 mm
Alternativt varenummer M5-155-492
Produkttitel
Brady™ FreezerBondz™ Ultratynde kryogene polyesteretiketter >