Få mere at vide
Labconco FreeZone 4,5 L Bænk frysetørrer
FreeZone Benchtop frysetørrere er designet til lyofilisering af let til moderat prøvebelastning. Det kompakte design er ideelt til laboratorier med begrænset gulvplads. Den opretstående samlespiral i rustfrit stål rummer 4,5 liter is før afrimning.
100885.00 DKK - 163155.00 DKK
Tekniske data
Type Frysetørrer til bord
Kapacitet (metrisk) 4.5 L
Antal hylder 0
Stiktype Alt undtagen Nordamerika
Spænding 230 V
Se flere specifikationer
Produkter 6
Artikelnummer Brand Materiale Temperaturområde (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Materiale Temperaturområde (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
17940160
Dokumentvisning
Labconco
700401090
Rustfri stålspole og opsamlingskammer -50 °C
100885.00 DKK
1 enhed
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 17-10-2025
Læg i indkøbskurv
17930160
Dokumentvisning
Labconco
700402090
PTFE-spole og opsamlingskammer -50 °C
110755.00 DKK
1 enhed
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 17-10-2025
Læg i indkøbskurv
17960190
Dokumentvisning
Labconco
710401090
Rustfri stålspole og opsamlingskammer -84 °C
134735.00 DKK
1 enhed
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 31-10-2025
Læg i indkøbskurv
17940170
Dokumentvisning
Labconco
710402090
PTFE-spole og opsamlingskammer -84 °C
144785.00 DKK
1 enhed
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 31-10-2025
Læg i indkøbskurv
17920140
Dokumentvisning
Labconco
720401090
Rustfri stålspole og opsamlingskammer -105 °C
153175.00 DKK
1 enhed
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 31-10-2025
Læg i indkøbskurv
17920180
Dokumentvisning
Labconco
720402090
PTFE-spole og opsamlingskammer -105 °C
163155.00 DKK
1 enhed
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 31-10-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Det hp HCFC/CFC-fri kølesystem køler solfangeren
  • Velegnet til vandige prøver.
  • Lyo-Works™ OS giver en realtidsvisning af solfangertemperatur, vakuumniveau og valgfrit End-Zone™ slutpunktsdetektionssystem
  • Stor, intuitiv 5 tommer fuldfarve, kapacitiv berøringsskærm for nem betjening.
  • Hold forbindelsen
  • Se prøvedata i realtid
  • Få konsekvente resultater af høj kvalitet
  • Gør udfordrende prøver nemme
Tekniske data
Tekniske data
Frysetørrer til bord
0
230 V
4.5 L
Alt undtagen Nordamerika
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Labconco FreeZone 4,5 L Bænk frysetørrer