Learn More
Gadolinium(III) carbonate hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Product Code. p-7049205
25 g, 25g
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
Dieser Artikel kann nicht zurĂĽckgegeben werden. RĂĽckgaberichtlinie anzeigen
CAS: 38245-36-2 | C3Gd2O9 | 494.52 g/mol
Gadolinium(III) carbonate is used for making optical glass and dopant for Gadolinium Yttrium Garnets which have microwave applications. It is also used for making phosphors for color TV tube and energy-saving lamps. It is used as intravenous MRI contrast agent to enhance images in medical magnetic resonance imaging and Magnetic Resonance Angiography (MRA) procedures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38245-36-2
Molecular Formula C3Gd2O9
Molecular Weight (g/mol) 494.52
MDL Number MFCD00150240
InChI Key RQXZRSYWGRRGCD-UHFFFAOYSA-H
Synonym gadolinium carbonate hydrate, gadolinium iii carbonate hydrate, acmc-1aeff, 3co3.2gd.h2o, gadolinium carbonate-water 2/3/1, digadolinium 3+ hydrate tricarbonate, gadolinium iii carbonate hydrate, reacton?, gadolinium iii carbonate hydrate-gd reo puratrem
PubChem CID 16212943
IUPAC Name digadolinium(3+) tricarbonate
SMILES [Gd+3].[Gd+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Physical Form Powder
Quantity 25 g
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 494.53 (Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Grade Reacton™
Assay (REO)
Chemical Name or Material Gadolinium(III) carbonate hydrate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
Gadolinium(III) carbonate hydrate, REacton™, 99.99% (REO) >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde ĂĽbermittelt