Learn More
Gallium Indium alloy, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar 044240.03
314.85 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 11339768
  • 316.42 DKK / 1g
Explore more special offers
Description
Description
Step soldering involving temperature sensitive components, Soldering to molded interconnect device (MID) plastics, Fusible alloys/fuse applications, Mercury replacement, Thermal and electrical conductivity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Gallium Indium alloy
99.99% (metals basis)
MFCD00144387
Insoluble in water.
Solid
Gray
Ga:In; 40:60 wt.%
1 g
Odorless
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
RUO – Research Use Only