Få mere at vide
Cytiva Life Sciences™ GAM MicroFunnel Filtertragte
Artikelnummer. p-200022130
Skift visning
Mængde:
100 tragte
20 tragte
50 bulktragte
50 tragte
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17997262 50 tragte -
17987262 50 bulktragte -
17927272 100 tragte -
17987272 20 tragte Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17997262 Leverandør Cytiva Life Sciences™ Leverandørnr. 4800ME
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Praktiske, brugsklare engangsfiltertragte til kvalitetskontrolanalyse af vandige væsker, der anvendes i farmaceutisk produktion, vand og fødevare- og drikkevareapplikationer.
  • Produktet fungerer som prøvebeholder og filtertragt alt i én. Det er ikke nødvendigt at overføre prøve fra kop til engangstragt og risikerer at introducere forurening.
  • MicroFunnel Plus AP enhed tillader aseptisk opsamling af prøven gennem lågets prøveport. Det er ikke nødvendigt at fjerne låget.
  • MicroFunnel Plus produkter med Supor™ membran er designet til at tillade prøveudtagning af varmt vand op til 90 °C.
  • Ventileret låg klikker til en væsketæt forsegling og tillader filtrering uden at skulle åbne tragten og risikere at introducere forurening.
  • Udluftningsfilter sikrer, at ingen luftbåren forurening trækkes ind i tragten under filtrering.
  • Fastgøres direkte til en standard laboratoriemanifold eller bruges med adapter og prop.
  • Volumeninddelinger er tydeligt markeret for at lette måling af din prøvevolumen. Individuelt pakket og mærket til kontamineringskontrol og partisporbarhed.
  • Filtermedie: ME25 (blandede celluloseestere)
  • Støttepude: Cellulose
  • Tragt og bund: Polypropylen
  • Klæbende pakning: Urethan
  • Tragtdæksel: Polyethylen med hydrofob Versapor™ membran (akryl copolymer på en ikke-vævet understøtning)
  • Taske: Polyethylen
  • Adapter: Polyethylen
  • Stik: Polyethylen (PN 4807, 4808)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Oversigt GAM MicroFunnel
Porestørrelse 0,45μ m
Mængde 50 tragte
Produkttype Filtreringstragt