Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Gay Lussac Pyknometre Ujusteret
Artikelnummer. p-7161795
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10788081 25 ml Hver
10000281 50 ml -
10662662 100 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10788081 Leverandør Lenz Laborglasintrumente™ Leverandørnr. 05630022
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pyknometre iflg. til Gay Lussac, ujusteret
  • Gay Lussac pyknometre iht. til DIN ISO 3507 og udover standard
  • Ujusteret
  • Stopper NS 10/19 med kapillær
  • Stopper topslebet og poleret
  • Aftryk af nominel kapacitet i bunden
  • Materiale: borosilikatglas 3.3
Tekniske data
Mængde 1
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Materiale Borosilikatglas (3.3)