Få mere at vide
BRAND™ Gay-Lussac ukalibrerede densitetsflasker
Artikelnummer. p-8003943 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11818291 25 ml Pakke med 2
11838291 100 ml Pakke med 2
11828291 50 ml Pakke med 2
11808291 10 ml Pakke med 2
11888271 5 ml Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11818291 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 43220
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gay-Lussac tæthedsflaske lavet med Borosilicate Glass 3.3, der er ideel i de fleste forsknings-, videnskabelige og andre laboratoriemiljøer.
  • BRAND™ tæthedsflaske
  • Gay-Lussac mønster
  • Ukalibreret kapacitet, 10 ml
  • Borosilikatglas, flaske med smal mund, flaske rund (Gay-Lussac), hvid flaske
  • DIN ISO 3507
  • Stopper NS 10/19 med kapillær
  • Top af prop slebet og poleret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 2 Hver
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Produkttype Gay-Lussac tæthedsflaske