Få mere at vide
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ TR beta DA Assay Kit
GeneBLAzerTR beta DA(Division Arrested)-celler og TR beta-UAS-bla HEK 293T-celler indeholder det ligandbindende domæne (LBD) af den humane thyreoideahormonreceptor beta (TR beta) fusioneret til det DNA-bindende domæne af GAL4 stabilt integreret i GeneBLAzerUASbla HEK 293T-cellelinjen.
Brand:  Thermo Scientific™ K1389
Produktkode 10470445
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
GeneBLAzer ™TR beta DA(Division Arrested)-celler og TR beta-UAS-bla HEK 293T-celler indeholder det ligandbindende domæne (LBD) af den humane thyreoideahormonreceptor beta (TR beta) fusioneret til det DNA-bindende domæne af GAL4 stabilt integreret i GeneBLAzer ™UASbla HEK 293T-cellelinjen. GeneBLAzer ™UAS-bla HEK 293T-celler udtrykker stabilt et betalactamase-reportergen under transkriptionel kontrol af en opstrøms aktivatorsekvens (UAS). Når en agonist binder til LBD af GAL4 (DBD)-TR beta (LBD) fusionsproteinet, binder proteinet til UAS, hvilket resulterer i ekspression af beta-lactamase. Division Arrested (DA) celler er tilgængelige i to konfigurationer - et analysekit (som inkluderer celler og tilstrækkeligt substrat til at analysere 1 x 384-brønds plade) og et rør med celler tilstrækkeligt til at analysere 10 x 384-brønds plader. DA-celler standses irreversibelt ved hjælp af en lavdosisbehandling af Mitomycin-C og har ingen tilsyneladende toksicitet eller ændring i cellulær signaltransduktion. Både TR beta DA-celler og TR beta-UAS-bla HEK 293T-celler er funktionelt validerede for Z'- og EC50- koncentrationer af T3 Thryoidhormon. Derudover er TR beta-UAS-bla HEK 293T-celler blevet testet for assay-ydeevne under variable forhold, herunder DMSO-koncentration, celleantal, stimulationstid og substratladningstid (data tilgængelige efter anmodning). Yderligere testdata ved hjælp af alternative stimuli er også tilgængelige.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
9-cis-retinsyre, AM580
Cellebaseret beta-lactamase-reportergen
Indeholder tilstrækkeligt delingsstoppede celler og substrat til at analysere 1 x 384-brønds plade:
• TR beta HEK 293T DA celler (K1389A)
• LiveBLAzer™ -FRET B/G Loading Kit, 70μ
g
Forsendelse:
Opbevaring: °Tøris -80 C (flydende nitrogen)
Fluorescens
7068
TR beta HEK 293T DA cells (K1389A) LiveBLAzer™-FRET B/G loading kit, 70μg
GeneBLAzer™
BLA (beta-lactamase)
T3RB, TR beta, THRB, NR1A2
293T (HEK)
Nukleare receptorer
RP-41-5253
Division arresterede celler
GeneBLAzer™ TR beta DA Assay Kit, 1Plate, ∽4,800,000 cells/vial Quantity of Cells, 293T (HEK) Cell Line, Fluorescent Detection Method, Nuclear receptors Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase) Reporter, Adherent Growth Properties, –80°C/Liquid Nitrogen Storage
Cellular imaging, pharma and biopharma, target and lead identification and validation, target-based adme/tox assays, Cell analysis, cell-based reporter assays, cell-based and lactamase assays, drug discovery and development, nuclear receptor biology, cell-based nuclear receptor reporter assays, target-based ADME/tox assays, cellular adme assays, nuclear receptor cellular adme assays
TRβ
All-trans-retinsyre (ATRA)
1 tallerken
293T (HEK)
Division-Arrested Cells Assay Kit
GeneBLAzer™
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ TR beta DA Assay Kit > 1 plade