Få mere at vide
3M™ General Purpose Hazard Warning Tape 767
Ideel tape til markering af udstyr, klempunkter eller gear til advarselsformål. Den kan også bruges til gulvafmærkning for let trafikerede områder og omkring udstyr eller spild.
Brand: 3M™ 7100260284
930.16 DKK valid until 2025-08-24
Use promo code "24132" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Ideel til sikkerhedsmærkning i områder med let trafik
- Bruges til tape i alle ikke-kritiske applikationer
- Tilpas bagside gør vinyltape ideel til brug på buede og uregelmæssige overflader
- Påføres med det samme og er klar til brug med det samme
- Gummilim giver god øjeblikkelig vedhæftning på mange overflader
- Bevarer levende farver over tid for langvarig kvalitet og nem identifikation
- Kan påføres i hånden eller med gulvapplikator
Tekniske data
33 m x 50 mm | |
0.12 mm | |
Rød, Hvid |
12 ruller | |
Gummibaseret klæbemiddel | |
Vinyl |