Få mere at vide
Germanium(IV)bromid, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461627
10 g, 10g
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
CAS: 13450-92-5 | Br4Ge | 392.246 g/mol
Det bruges som et kemisk middel, som et laboratoriekemikalie& til fremstilling af stoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 187°C
Kemisk navn eller materiale Germanium(IV) bromide
Smeltepunkt 26°C
CAS 13450-92-5
Farve Hvid til Grå
Fysisk form Low-melting Solid, Liquid
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Br4Ge
MDL nummer MFCD00016115
FN nummer UN3260
Synonym germanium tetrabromide, germane, tetrabromo, germyl bromide, germanium bromide, germanium iv bromide, germanium, tetrabromo, gebr4, acmc-20aktg, tetrabromine germane
Opløselighedsinformation It reacts in water.
InChI nøgle VJHDVMPJLLGYBL-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Ge](Br)(Br)(Br)Br
IUPAC navn tetrabromogermane
Molekylvægt (g/mol) 392.246
PubChem CID 26011
Formel vægt 392.23
Procent renhed 99.999%
Lugt Acidic
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 3.13 g/mL
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Germanium(IV)bromid, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals >