Få mere at vide
Gibco™ DPBS, calcium, magnesium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15450594
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
1000 ml
Osmolalitet:
270 til 300 mOsm/kg
Pakningsstørrelse:
1 L
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Osmolalitet unitSize
15450594 100 ml 270 til 300 mOsm/kg -
13492609 500 ml 270 til 300 mOsm/kg Hver
10217152 1000 ml 270 til 300 mOsm/kg 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15450594 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 14040141
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning (DPBS) er en balanceret saltopløsning, der bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociation, transport af celler eller vævsprøver, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser.
Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning (DPBS) er en balanceret saltopløsning, der bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociation, transport af celler eller vævsprøver, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser. Formuleringer med calcium og magnesium anvendes generelt som transportmedier eller til reagensfremstilling. Vi tilbyder en række af Gibco™ DPBS-formuleringer til en række cellekulturapplikationer.
Denne DPBS er ændret som følger:
Med: Calcium, Magnesium
Uden: Phenol Rød
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DPBS
Koncentration 1 X
Til brug med (applikation) Vask celler før dissociation, transport af celler eller vævsprøver, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser
pH 7,0 til 7,2
Fysisk form Væske
Produktlinje Gibco
Mængde 100 ml
Løsningstype Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning
Sterilitet Sterilfiltreret
Inkluderer Ingen natriumpyruvat
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Osmolalitet 270 til 300 mOsm/kg
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.