Få mere at vide
Gibco™ Fetal Bovine Serum, certificeret, varmeinaktiveret, USA
Vigtige opdateringer: Vi har for nylig introduceret Premium Plus Fetal Bovine Serum (FBS) specifikationsbaserede produkter. Disse forbedrede produkter er alternativer til vores Certificerede US-oprindelse, New Zealand-oprindelse og kvalificerede Australsk oprindelse-SKU'er. Produktstabilitet, ydeevne, fremstilling, opbevaring og transportprocesser er uændrede.
686.00 DKK - 7060.00 DKK
Tekniske data
Indhold og opbevaring | Storage conditions: ≤-10°C Shipping conditions: Frozen |
---|---|
Alder | Fetal |
Oprindelsesland | United States |
Serum behandling | Heat-inactivated |
Endotoksin koncentration | ≤5 EU/mL |
Beskrivelse
Gibco føtale bovine sera tilbyder fremragende værdi for grundlæggende cellekultur, specialforskning og specifikke analyser, og vinder forskernes tillid med ensartet kvalitet og prisbelønnet support, der hjælper med at opfylde dine forskningsbehov og budgetkrav
- Sera-kategori: Premium (Performance Plus)
- Oprindelse: USA
- Endotoksinniveau: ≤5 EU/ml
- Hæmoglobinniveau: ≤15 mg/dl
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Storage conditions: ≤-10°C Shipping conditions: Frozen |
|
United States | |
≤5 EU/mL | |
Certified |
Fetal | |
Heat-inactivated | |
≤15 mg/dL | |
Frozen |
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.