Få mere at vide
Gilson™ PIPETMAN™ DIAMOND Reload Pack Tom Box Set Artikelnummer.: 15279386
På lager
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00 DKK
    127.56 DKK / Pakke med 2
    Spare 34.44 DKK
    21% Off
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Gilson™ PIPETMAN™ DIAMOND Reload Pack Tom Box Set
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-6806140 Shop alle Gilson produkter
DL10 pipettespidser (0,1 til 20μ L), D200 pipettespidser (2 til 200μ L), 10 x 96, Pakke med 2
Holder:
D1000 pipettespidser (100 til 1000μ L)
DL10 pipettespidser (0,1 til 20μ L), D200 pipettespidser (2 til 200μ L)
Array:
10 x 96
6 x 96
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 15279386
Brand: Gilson™ F171204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00 DKK
    127.56 DKK / Pakke med 2
    Spare 34.44 DKK
    21% Off
Se alle kampagner
Kun null tilbage
På lager
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PIPETMAN™ Diamond Reload Pack Empty Box Set til blisterpåfyldning og genopfyldning af pakker. Nem at opbevare på alle bænke.
  • Hold spidser af model DL10 (0,1 til 20μ L), D200 (2 til 200μ L), D1000 (100 til 1000μ L)
  • 70 % mindre plastik
  • Tre gange mindre end almindelig tipkasse
  • Miljøvenlig
  • Fås i sæt af 2
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Recyclable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer 2 Empty Racks
Produkttype Genindlæs tom boks
Array 10 x 96
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Klar
Holder DL10 pipettespidser (0,1 til 20μ L), D200 pipettespidser (2 til 200μ L)
Materiale Polypropylen
Stillinger 1
Form Rektangulær
Stabelbar Ja, interlocking
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Diamant tips
Mængde Sæt med 2
Størrelse 134 x 89 x 127 mm
Længde (metrisk) 9.3 cm
Længde (engelsk) 3,66 tommer.
Bredde (engelsk) 5,28 tommer.
Højde (engelsk) 4,92 tommer.
Produkttitel
Gilson™ PIPETMAN™ DIAMOND Reload Pack Tom Box Set >