Få mere at vide
Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ Refill System
GREENER_CHOICE
Differentierer tipmodeller med farvekodede stativer og angiver den kompatible Gilson pipette modeller. Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ Refill System fås i autoklaverbare og steriliserede versioner.
Brand:  Gilson™ F167205
273.52 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 10728564
  • 438.00 DKK / Pakke med 960
Genomics Powerhouse
Brug rabatkode 24117 ved kassen
Visa tillgängliga kampanjer
Bara null kvar
På lager
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
  • Farvekodede stativer til at adskille spidsmodeller og angive kompatible Gilson™ pipette modeller
  • Fås i autoklaverbare og steriliserede versioner
  • Passer til Universal Reload box (kat.nr. F167100G, fås separat)
  • Steriliseret Tower Pack er individuelt pakket ind i plastik af medicinsk udstyrskvalitet for at beskytte spidserne mod forurening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
20 til 300 μL
Steril
Autoklaverbar
10.7 cm
Gamma-stråle steriliseret
Universal Fit
Standard
Tårn Pack™ Pipetpåfyldningssystem
Engangsbrug
Nej
Ikke-filtreret
Klar
4,21 tommer.
DNA free, RNA free, RNAse free, DNAse free, ATP free, Endotoxin free
.4 mm
Blisterrefill
960 (10x96)
Grøn
D300 20 til μ300 L 51 mm L Pipetman™ Diamond™ pipettespidser
Polypropylen
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ Refill System > PIPETMAN™ TOWERPACK™ Refill System; Til brug sammen med: D30020 til 300μ L Pipetspidser; Sterilisering: Gamma-stråle Steriliseret
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.