Få mere at vide
Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ Refill System
Differentierer tipmodeller med farvekodede stativer og angiver den kompatible Gilson pipette modeller. Gilson™ PIPETMAN™ TOWERPACK™ Refill System fås i autoklaverbare og steriliserede versioner.
Brand: Gilson™ F167102
260.81 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Farvekodede stativer til at adskille spidsmodeller og angive kompatible Gilson™ pipette modeller
- Fås i autoklaverbare og steriliserede versioner
- Passer til Universal Reload box (kat.nr. F167100G, fås separat)
- Steriliseret Tower Pack er individuelt pakket ind i plastik af medicinsk udstyrskvalitet for at beskytte spidserne mod forurening
Tekniske data
0,1 til 20μ L | |
Ikke steril | |
Autoklaverbar | |
10.7 cm | |
Universal Fit | |
Standard | |
Tårn Pack™ Pipetpåfyldningssystem | |
Engangsbrug | |
Ja |
Ikke-filtreret | |
Klar | |
4,21 tommer. | |
.4 mm | |
Blisterrefill | |
960 (10x96) | |
Rød | |
DL10 (længere spids) 0,1 til μ20 L 45 mm L Pipetman™ Diamond™ pipettespidser | |
Polypropylen |