Få mere at vide
Gilson™ PIPETMAN™ Universal genindlæsningsboks
Shop alle Gilson produkter
Farve:
Rød, Grøn, Gul, Blå
Holder:
960
Længde (metrisk):
66 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- TOWERPACK™ er et innovativt, hurtigt og nemt genopfyldningssystem til DIAMOND™ Tips
- Bruger 60 % mindre plads på din laboratoriebænk og 70 % mindre plastik
- Hele rækken af DIAMOND™ Tips TOWERPACK™ passer til den utroligt brugervenlige universelle genopladningsboks
- Farvekodede stativer adskiller spidsmodeller og angiver de kompatible Gilson™ pipette modeller
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Recyclable
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Reload Box |
| Produkttype | Tomt stativ |
| Array | 1x1 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Rød, Grøn, Gul, Blå |
| Holder | 960 |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 1 |
| Form | Konisk |
| Stabelbar | Ja |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Gilson™ PIPETMAN™ Universal genindlæsningsboks >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion