Få mere at vide
Gold gauze, 82 mesh woven from 0.06mm (0.0025in) dia wire, 99.9% (metals basis)
Beskrivelse
Guldgaze bruges til at fange kviksølvdampe under analysen af kviksølv med koldt damp-atomabsorptionsspektrofotometer (CVAAS). Det bruges også som overflade til kondensering af kviksølv. Yderligere bruges den som en elektrode i elektrokemi til reduktion af uran (V).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Gold |
Farve | Gylden |
Udseende | Gold colored gauze |
Mængde | 25 x 25 mm |
Maskestørrelse | 82 Mesh |
Lugt | Odorless |
Analyseprocentområde | 99.9% (Metals basis) |
Form | Wire Cloth |
Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |