Få mere at vide
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Svanehals Lysguide til KL300 LED
Fiberoptisk flex og stay light guide i en sortlakeret semi-stiv svanehalsslange.
1195.00 DKK - 2015.00 DKK
Tekniske data
Længde (metrisk) 500 mm
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Oversigt Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Oversigt Pris Antal & tilgængelighed  
11832442
Dokumentvisning
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
170101
Enkeltgrenet fiberoptisk lysleder
1195.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 25-08-2025
Læg i indkøbskurv
11842442
Dokumentvisning
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
170202
2015.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 23-09-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Lysguide med miljøvenlig Puravis fiberoptik.
  • Præcis positionering giver fuld kontrol over lysplacering.
  • Svanehalsgrene placeret i modsatte retninger skaber næsten skyggefri belysning.
  • Juster let igen.
  • Til brug med kold lyskilde KL300LED.
  • Diameter: Slutspids: 6 mm, lyskildeadapter: 9 mm, aktiv fiberoptisk bundt: 4,5 mm, ydre kappe: 6,5 mm
Tekniske data
Tekniske data
500 mm
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Svanehals Lysguide til KL300 LED