Learn More
Thermo Scientific™ Grade 25 Sapphire Spheres, Dia.: 1mm
438.65 DKK - 3612.00 DKK
Specifications
Product Type Sapphire Sphere
Diameter (Metric) 1 mm
Grade Grade 25
View More Specs
Products 3
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
15431767
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
042067.KJ
5 Pieces
438.65 DKK
Pack of 5
Estimated Shipment: 23-01-2025
to see stock.
Ajouter au panier
11336019
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
042067.KM
25 Pieces This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
11346019
missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific™
042067.KN
100 Pieces This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Sapphire Sphere
1 mm
Grade 25
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis