Få mere at vide
Fisherbrand™ Klasse 604 overfladebeskyttelsespapir
Designet til at beskytte laboratorieoverflader mod farligt spild. Fisherbrand™ Grade 604 overfladebeskyttelsespapir beskytter mod skader fra syrer, giftige, ætsende og radioaktive væsker og stød.
Brand:  Fisherbrand™ 0604R00022
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11710005
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Available in sheet or roll form
  • Polyethylene backed 125g/m2 absorbent paper quickly soaks up spills and prevents flow through to work surface
Tekniske data
Tekniske data
Surface Protection Paper
50 m
50 m x 6 cm
White
1 roll
Grade 604 Paper
0.6 m
Polyethylene
0.25mm
Roll
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Klasse 604 overfladebeskyttelsespapir > 50L x 0.6mW