Få mere at vide
Fisherbrand™ Klasse 604 overfladebeskyttelsespapir
Designet til at beskytte laboratorieoverflader mod farligt spild. Fisherbrand™ Grade 604 overfladebeskyttelsespapir beskytter mod skader fra syrer, giftige, ætsende og radioaktive væsker og stød.
Brand:  Fisherbrand™ 0604F00021
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11715375
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Available in sheet or roll form
  • Polyethylene backed 125g/m2 absorbent paper quickly soaks up spills and prevents flow through to work surface
Tekniske data
Tekniske data
Surface Protection Paper
520 mm
520 x 420 mm
White
100 sheets
Grade 604 Paper
420 mm
Polyethylene
0.25mm
Sheet
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Klasse 604 overfladebeskyttelsespapir > 520L x 420mmW