Få mere at vide
Fisherbrand™ Klasse 604 overfladebeskyttelsespapir
Designet til at beskytte laboratorieoverflader mod farligt spild. Fisherbrand™ Grade 604 overfladebeskyttelsespapir beskytter mod skader fra syrer, giftige, ætsende og radioaktive væsker og stød.
Brand: Fisherbrand™ 0604F00022
Beskrivelse
- Fås i plade- eller rulleform
- 125 g/m 2 absorberende papir med polyethylen bagside opsuger hurtigt spild og forhindrer gennemstrømning til arbejdsoverfladen
Tekniske data
Overfladebeskyttelsespapir | |
570 mm | |
570 x 460 mm | |
Hvid | |
100 ark |
Karakter 604 papir | |
460 mm | |
Polyethylen | |
0.25mm | |
Ark |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Klasse 604 overfladebeskyttelsespapir > 570L x 460mmW
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion