Få mere at vide
Fisherbrand™ Klasse 604 overfladebeskyttelsespapir
Designet til at beskytte laboratorieoverflader mod farligt spild. Fisherbrand™ Grade 604 overfladebeskyttelsespapir beskytter mod skader fra syrer, giftige, ætsende og radioaktive væsker og stød.
Brand:  Fisherbrand™ 0604R00021
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11758722
  • 1120.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-11-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Fås i plade- eller rulleform
  • 125 g/m 2 absorberende papir med polyethylen bagside opsuger hurtigt spild og forhindrer gennemstrømning til arbejdsoverfladen
Tekniske data
Tekniske data
Overfladebeskyttelsespapir
50 m
50 m x 46 cm
Hvid
1 rulle
Karakter 604 papir
0.46 m
Polyethylen
0.25mm
Rulle
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Klasse 604 overfladebeskyttelsespapir > 50L x 0.46mW