Få mere at vide
Grafitfolie, 1 mm (0,04 tommer) tyk, 97 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058706
30 x 30 cm, Hver
Mængde:
30 x 30 cm
30 x 100 cm
30 x 500 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00144065
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Graphite foil
Navn note 1mm (0.04 in.) thick
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 30 x 30 cm
Procent renhed 97%
Fysisk form Foil
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Grafitfolie, 1 mm (0,04 tommer) tyk, 97 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals >