Få mere at vide
Grafitpulver, mikrokrystallinsk, -325 mesh, 75-82% C, 18-25% Ask, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11321188
Grafitpulver, mikrokrystallinsk, -325 mesh, 75-82% C, 18-25% Ask, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321188
250 g, 250g
Mængde:
25 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11321188
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010130.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-42-5
Molekylær formel C
Molekylvægt (g/mol) 12.01
MDL nummer MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
InChI nøgle OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC navn kulstof
SMIL [C]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Graphite powder
Farve Sort
Maskestørrelse −325 Mesh
Lugt Odorless
Mængde 250 g
FN nummer UN1325
Fysisk form Pulver
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerY02G039 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato09/05/2023 Artikelnummer010130.30
PartinummerC01X027 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer010130.30,010130.A1,010130.14
PartinummerC14Q53 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer010130.30,010130.A1,010130.14
PartinummerD14R023 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer010130.30,010130.A1,010130.14
PartinummerF23R019 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/11/2021 Artikelnummer010130.30,010130.A1,010130.14
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Grafitpulver, mikrokrystallinsk, -325 mesh, 75-82% C, 18-25% Ask, Thermo Scientific Chemicals >