Få mere at vide
Gilac™ Gitter
Gitteret er meget holdbart og stødbestandigt; det undgår enhver kontakt mellem mad og ekssudater.
Brand:  Gilac™ G102521
12.39 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17958421
  • 16.75 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 08-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Gitter til flade bakker.
  • Meget holdbar og stødfast.
  • Gør det muligt at bruge flade fade som optøningsbakker ved at adskille isvandet fra det produkt, der optøs.
Tekniske data
Tekniske data
Containergitter
Polyethylen
3 L flad bakke
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Gilac™ Gitter > Til brug med: 3 L flad bakke