Få mere at vide
Tocris Bioscience™ GSK 319347A
Beskrivelse
GSK 319347A is a potent and selective IKKε inhibitor (pIC50 = 7.4). Exhibits >100-fold selectivity for IKKε over IKKα IKKβ, and a range of other kinases.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 862812-98-4 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | IkB Kinase |
| Molekylær formel | C22H19N3O5S2 |
| Formel vægt | 469.53g/mol |
| Produkttype | Inhibitor |
For Research Use Only